Learn More
2,2’-Bipyridyl, ≥99,0 % (NT), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2′-Bipyridyl |
Point de fusion | 69°C to 71°C |
Point d’ébullition | 273°C |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 113089 |
Poids de la formule | 156.18g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.0% (NT) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 5 g |