Learn More
2-(2-bromoéthyl)-1,3-dioxolane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3559297
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
18742-02-4
C5H9BrO2
181.03
MFCD00003216
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
87776
2-(2-bromoéthyl)-1,3-dioxolane
BrCCC1OCCO1
18742-02-4
C5H9BrO2
181.03
MFCD00003216
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
87776
2-(2-bromoéthyl)-1,3-dioxolane
BrCCC1OCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(2-Bromoethyl)-1, 3-dioxolane
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.5400g/mL
Point d’ébullition 68°C to 70°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4783 to 1.4803
Quantité 10 g
Fieser 07,37; 11,78
Gravité spécifique 1.54
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.