Learn More
2-[2-(bromométhyl)phényl]thiophène, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10035852
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
791078-04-1
C11H9BrS
253.157
MFCD07368537
IJNVNLWIQXMBPA-UHFFFAOYSA-N
7060555
2-[2-(Bromométhyl)phényl]thiophène
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C2=CC=CS2
791078-04-1
C11H9BrS
253.157
MFCD07368537
IJNVNLWIQXMBPA-UHFFFAOYSA-N
7060555
2-[2-(Bromométhyl)phényl]thiophène
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Nom chimique ou matériau 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-2-bromomethyl phenyl thiophene, 2-thien-2-yl benzyl bromide, thiophene,2-2-bromomethyl phenyl, 1-bromomethyl-2-thien-2-yl benzene, thiophene, 2-2-bromomethyl phenyl
Poids de la formule 253.16
Pourcentage de pureté 95%