Learn More
Chlorhydrate 2-(2-chlorophénoxy)d‘éthanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl |
Quantité | 1 g |
Nom IUPAC | hydrogène 2-(2-chlorophénoxy)chlorure d’éthanimidamide |
Poids de la formule | 221.09 |
Pourcentage de pureté | 97% |