Learn More
2,2-diéthoxyéthanéthioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 2-Diethoxyethanethioamide |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 2,2-diethoxy-ethanethioamide, diethoxythioacetamide, 2,2-diethoxythioacetamide, 2,2,-diethoxyethanethioamide, ethanethioamide, 2,2-diethoxy, ethanethioamide,2,2-diethoxy, 2,2-bis ethyloxy ethanethioamide, 1-amino-2,2-diethoxyethane-1-thione |
Poids de la formule | 163.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |