Learn More
2,2-difluoroéthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026277
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
359-13-7
C2H4F2O
82.05
MFCD00042248
VOGSDFLJZPNWHY-UHFFFAOYSA-N
2,2-difluoroethan-1-ol, 2,2-difluoro-ethanol, ethanol, 2,2-difluoro, chf2ch2oh, 2,2-difluroethanol, 2,2-difluorethanol, 2,2-difluoro ethanol, 2,2-difluoroethylalcohol, difluoroethanol related, acmc-209ik0
136187
2,2-difluoroéthanol
C(C(F)F)O
359-13-7
C2H4F2O
82.05
MFCD00042248
VOGSDFLJZPNWHY-UHFFFAOYSA-N
2,2-difluoroethan-1-ol, 2,2-difluoro-ethanol, ethanol, 2,2-difluoro, chf2ch2oh, 2,2-difluroethanol, 2,2-difluorethanol, 2,2-difluoro ethanol, 2,2-difluoroethylalcohol, difluoroethanol related, acmc-209ik0
136187
2,2-difluoroéthanol
C(C(F)F)O
2,2-Difluoroethanol is used as a chemical intermediates. It has wide applications in medicine and fluoropolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2-difluoro-éthanol est utilisé comme intermédiaire chimique. Il est largement utilisé en médecine et dans les fluoropolymères.
Solubilité
soluble dans le chloroforme, l’éthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoroethanol
Point de fusion -28°C
Densité 1.296
Point d’ébullition 95°C to 96°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Indice de réfraction 1.3335
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1731617
Informations sur la solubilité soluble in chloroform,ethanol.
Poids de la formule 82.05
Pourcentage de pureté 97%