Learn More
Alfa Aesar™ Acide 2,2-difluoropropionique, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H26030.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 373-96-6 Poids : 0.00025kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
373-96-6 | |
110.06 | |
PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N | |
2782825 | |
CC(C(=O)O)(F)F |
C3H4F2O2 | |
MFCD03093764 | |
2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid | |
Acide 2,2-difluoropropanoïque |
Spécification
2,2-Difluoropropionic acid | |
142°C | |
250mg | |
C3H4F2O2 | |
MFCD03093764 | |
2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid | |
CC(C(=O)O)(F)F | |
110.06 | |
110.06 |
66°C (150°F) | |
36°C to 44°C | |
373-96-6 | |
CH3CF2COOH | |
UN3261 | |
PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,2-difluoropropanoïque | |
2782825 | |
97% |