missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,2-difluoropropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028636
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
373-96-6
C3H4F2O2
110.06
MFCD03093764
PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid
2782825
2,2-difluoropropanoic acid
CC(F)(F)C(O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
373-96-6
C3H4F2O2
110.06
MFCD03093764
PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid
2782825
2,2-difluoropropanoic acid
CC(F)(F)C(O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoropropionic acid
Point de fusion 36°C to 44°C
Point d’ébullition 142°C
Point d’éclair 66°C (150°F)
Formule linéaire CH3CF2COOH
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 110.06
Pourcentage de pureté 97%

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'