Learn More
(2,2-Diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-yl)méthylamine, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | (2,2-diméthyl-3H-1-benzofuran-7-yl)méthanamine |
Poids de la formule | 177.25 |
Pourcentage de pureté | 97% |