Learn More
(2,2-Diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-yl)méthylamine, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175066
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
868755-44-6
C11H15NO
177.25
MFCD08271885
BQEPNISHAAOSFF-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 1-2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl methylamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl methylamine
18525713
CC1(C)CC2=C(O1)C(CN)=CC=C2
868755-44-6
C11H15NO
177.25
MFCD08271885
BQEPNISHAAOSFF-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 1-2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl methylamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl methylamine
18525713
CC1(C)CC2=C(O1)C(CN)=CC=C2
Nom chimique ou matériau (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-3H-1-benzofuran-7-yl)méthanamine
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 97%