Learn More
Acide 2,2'-dithiosalicylique, 98+%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 117565000
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 119-80-2 Poids : 0.50000kg
Quantité 500g
Code produit. 10011050
  • 64.80€ / 500g
Date d’expédition estimée: 12-08-2021
Identifiants chimiques
119-80-2
306.34
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
8409
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)SSC2=CC=CC=C2C(=O)O
C14H10O4S2
MFCD00002465
2,2'-dithiodibenzoic acid, 2,2'-dithiosalicylic acid, benzoic acid, 2,2'-dithiobis, 2-2-carboxyphenyl disulfanyl benzoic acid, bis 2-carboxyphenyl disulfide, bis o-carboxylphenyl disulfide, 2,2-dithiosalicylic acid, 2,2'-dithiobisbenzoic acid, unii-58mgb5279d, 2,2'-dithiodi benzoic acid
Acide 2-[(2-carboxyphényl)disulfanyl]benzoïque
Spécification
2, 2'-Dithiosalicylic acid
Flacon en plastique
287°C to 290°C
98%
97.5
98%
S2(C6H4CO2H)2
10, 129
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in dichloromethane,ether,benzene and,acetone
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)SSC2=CC=CC=C2C(=O)O
306.34
306.34
98%
Authentic
Marron
500g
119-80-2
100.0
C14H10O4S2
MFCD00002465
2,2'-dithiodibenzoic acid, 2,2'-dithiosalicylic acid, benzoic acid, 2,2'-dithiobis, 2-2-carboxyphenyl disulfanyl benzoic acid, bis 2-carboxyphenyl disulfide, bis o-carboxylphenyl disulfide, 2,2-dithiosalicylic acid, 2,2'-dithiobisbenzoic acid, unii-58mgb5279d, 2,2'-dithiodi benzoic acid
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-[(2-carboxyphényl)disulfanyl]benzoïque
8409
Poudre
Vidéos
FDS Documents
Certificats