Learn More
2(-Éthoxyéthoxy)éthanol,2-éthoxyéthoxy)éthanol, + de 98 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 117890250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 111-90-0 Poids : 25.00000kg
Quantité | 25L |
---|---|
Conditionnement | Baril métallique |
Identifiants chimiques
111-90-0 | |
134.17 | |
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N | |
8146 | |
2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol |
C6H14O3 | |
MFCD00002872 | |
diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy | |
CHEBI:40572 | |
CCOCCOCCO |
Spécification
2(2-Ethoxyethoxy)ethanol | |
94°C | |
Baril métallique | |
0.99 | |
197.0°C | |
-80.0°C | |
111-90-0 | |
100.0 | |
C6H14O3 | |
MFCD00002872 | |
15, 3134 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,,ethanol,ether,pyridine,etc | |
CCOCCOCCO | |
134.17 | |
CHEBI:40572 | |
Liquide | |
Pures |
0.9900g/mL | |
Authentic | |
1.4260 to 1.4280 | |
3.9 mPa.s (25°C) | |
Incolore | |
25L | |
98.0 | |
98% min. (GC) | |
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH | |
01, II, 520 | |
diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy | |
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol | |
8146 | |
134.17 | |
98+% |