Learn More
2(-Éthoxyéthoxy)éthanol,2-éthoxyéthoxy)éthanol, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778525
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Bouteille en verre
111-90-0
MFCD00002872
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
8146
CHEBI:40572
2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol
CCOCCOCCO
111-90-0
MFCD00002872
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
8146
CHEBI:40572
2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol
CCOCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -80.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 197.0°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C6H14O3
Formule linéaire C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 1 L
Beilstein 01, II, 520
Merck Index 15, 3134
Gravité spécifique 0.99
Poids moléculaire (g/mol) 134.175
Poids de la formule 134.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide