Learn More
[2-(2-furyl)phényl]méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10032084
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
139697-88-4
C11H10O2
174.20
MFCD06203101
NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
10855985
[2-(furan-2-yl)phenyl]methanol
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
139697-88-4
C11H10O2
174.20
MFCD06203101
NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
10855985
[2-(furan-2-yl)phenyl]methanol
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Nom chimique ou matériau [2-(2-Furyl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 97%