Learn More
[2-(2-furyl)phényl]méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | [2-(2-Furyl)phenyl]methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 174.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |