Learn More
2-(2 -méthoxyéthoxy)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510142
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
111-77-3
C5H12O3
120.15
MFCD00002871,MFCD00084416
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
8134
CHEBI:44836
2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol
COCCOCCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
111-77-3
C5H12O3
120.15
MFCD00002871,MFCD00084416
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
8134
CHEBI:44836
2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol
COCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Point de fusion -70.0°C
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 194.0°C
Point d’éclair 83°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 1 L
Beilstein 01,IV,2392
Merck Index 15,3136
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,glycerol,ether,acetone,and dmf
Viscosité 3.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide