Learn More
2-(2-Méthyle-1,3-thiazol-4-yl)éthanol, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC54609DA
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 121357-04-8 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|
Identifiants chimiques
121357-04-8 | |
143.204 | |
2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanol, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-ol, 4-thiazoleethanol,2-methyl, 2-2-methyl-4-thiazolyl ethanol, acmc-20duqt, 2-methyl-4-thiazoleethanol, 2-methylthiazole-4-ethanol, 4-hydroxyethyl-2-methyl-1,3-thiazole | |
2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthanol |
C6H9NOS | |
REKVZAFNJAMAQL-UHFFFAOYSA-N | |
19876739 | |
CC1=NC(=CS1)CCO |
Spécification
2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethanol | |
121357-04-8 | |
C6H9NOS | |
REKVZAFNJAMAQL-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthanol | |
19876739 |
1g | |
97% | |
2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanol, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-ol, 4-thiazoleethanol,2-methyl, 2-2-methyl-4-thiazolyl ethanol, acmc-20duqt, 2-methyl-4-thiazoleethanol, 2-methylthiazole-4-ethanol, 4-hydroxyethyl-2-methyl-1,3-thiazole | |
CC1=NC(=CS1)CCO | |
143.204 | |
143.21 |