Learn More
Acide 2-[(2-phénoxyéthyl)thio]acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | C6H5O(CH2)2SCH2CO2H |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 212.27 |
Pourcentage de pureté | 97% |