Learn More
2-(2-pyridyl)benzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189342
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1137-68-4
C12H9N3
195.23
MFCD00005586
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole
70821
2-pyridine-2-yl-1H-benzimidazole
N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1137-68-4
C12H9N3
195.23
MFCD00005586
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N
2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole
70821
2-pyridine-2-yl-1H-benzimidazole
N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220.0°C to 225.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen