Learn More
2-(2-pyridyl)benzimidazole, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 167950050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1137-68-4 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
1137-68-4 | |
195.22 | |
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N | |
70821 | |
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=CC=N3 |
C12H9N3 | |
MFCD00005586 | |
2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole | |
2-pyridine-2-yl-1H-benzimidazole |
Spécification
2-(2-Pyridyl)benzimidazole | |
Flacon en verre | |
220.0°C to 225.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00005586 | |
Solubility in water: insoluble. | |
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=CC=N3 | |
195.22 | |
195.22 | |
99% |
Authentic | |
Jaune à marron | |
5g | |
1137-68-4 | |
100.0 | |
C12H9N3 | |
2-2-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzoimidazole, 2-pyridin-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-pyridin-2-yl-1h-benzimidazole, chembl72683, 1h-benzimidazole, 2-pyridinyl, 1h-benzimidazole, 2-2-pyridinyl, acmc-20aime, 2 2-pyridyl benzimidazole | |
YNFBMDWHEHETJW-UHFFFAOYSA-N | |
2-pyridine-2-yl-1H-benzimidazole | |
70821 | |
Poudre |