missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2’-Thénil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027752
30.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7333-07-5
C10H6O2S2
222.28
MFCD00173678
UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
275005
1,2-dithiophèn-2-yléthane-1,2-dione
C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7333-07-5
C10H6O2S2
222.28
MFCD00173678
UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
2,2'-thenil, 1,2-di thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, bis thiophen-2-yl ethane-1,2-dione, ethanedione, di-2-thienyl, 1,2-di 2-thienyl-1,2-ethanedione, 1,2-di 2-thienyl ethane-1,2-dione, 1,2-di-thiophen-2-yl-ethane-1,2-dione, 5-alpha-thenil, dithienylethanedione, 2,2'-bithenoyl
275005
1,2-dithiophèn-2-yléthane-1,2-dione
C1=CSC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CS2

Thenil is a non-steroidal anti-inflammatory agent and also used for pain and inflammation in muscles and joints.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le thénil est un anti-inflammatoire non stéroïdien et également utilisé pour la douleur et l’inflammation dans les muscles et les articulations.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2'-Thenil
Point de fusion 81°C to 84°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 222.29
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'