Learn More
2,2’-thiodiéthanethiol, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
2,2?-Thiodiethanol is used in the synthesis of novel luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes 2,2'-Thiodiethanethiol is used for extraction photometric determination of Ni, gives color reaction with metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′-thiodiéthanol est utilisé dans la synthèse de nouveaux complexes luminescents polynucléiques de l’or(I) phosphine. Le 2,2′-thiodiéthanethiol est utilisé pour la détermination photométrique de l’extraction du Ni, ce qui donne une réaction de couleur avec les métaux.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le 2,2′-thiodiéthanol est utilisé dans la synthèse de nouveaux complexes luminescents polynucléiques de l’or(I) phosphine. Le 2,2′-thiodiéthanethiol est utilisé pour la détermination photométrique de l’extraction du Ni, ce qui donne une réaction de couleur avec les métaux.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2'-Thiodiethanethiol |
Densité | 1.183 |
Point d’ébullition | 135°C to 136°C (10 mmHg) |
Point d’éclair | 90°C (194°F) |
Indice de réfraction | 1.5955 |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Difficult to mix. |
Nom IUPAC | 2-(2-sulfanyléthylsulfanyl)éthanéthiol |
Poids de la formule | 154.32 |
Pourcentage de pureté | ≥90% |