Learn More
2,2’-thiodiéthanol, pour analyse des acides aminés, Fisher Chemical
Catalog Number 10264160
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS 111-48-8
Point d’ébullition 165°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C4H10O2S
Numéro MDL 2910
Quantité 100 g
Synonyme thiodiglycol, 2,2'-thiodiethanol, thiodiethanol, thiodiethylene glycol, tedegyl, kromfax solvent, bis 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2,2'-thiobis, 2,2'-thiobisethanol
Clé InChI YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CSCCO)O
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthylsulfanyl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 122.182
CID PubChem 5447
ChEBI CHEBI:75184
Poids de la formule 122.19g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2''-Thiodiethanol