Learn More
2,3,3-triméthyl-1-butène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041620
253.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
594-56-9
C7H14
98.19
MFCD00008850
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
2,3,3-trimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3,3-trimethyl, triptene, acmc-209mdj, 2,3-trimethyl-1-butene, 1-butene,3,3-trimethyl, 1-butene,2,3,3-trimethyl, ch3 3cc ch3 =ch2
11669
2,3,3-triméthylbut-1-ène
CC(=C)C(C)(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
594-56-9
C7H14
98.19
MFCD00008850
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
2,3,3-trimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3,3-trimethyl, triptene, acmc-209mdj, 2,3-trimethyl-1-butene, 1-butene,3,3-trimethyl, 1-butene,2,3,3-trimethyl, ch3 3cc ch3 =ch2
11669
2,3,3-triméthylbut-1-ène
CC(=C)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 3, 3-Trimethyl-1-butene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7000g/mL
Point d’ébullition 78°C to 80°C
Point d’éclair -17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.4015 to 1.4035
Quantité 25 g
Beilstein 01, 221
Gravité spécifique 0.7
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,3-Trimethyl-1-butene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.