Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3 : 4,5-Di-O-isopropylidène-bêta-D-fructopyranose, 98 %
Catalog Number p-7043248
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
20880-92-6
C12H20O6
260.286
MFCD00022183
PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
45357248
[(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
20880-92-6
C12H20O6
260.286
MFCD00022183
PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
45357248
[(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[4,5-a
CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose is used as chiral auxiliaries in Michael and Aldol addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3:4,5-Di-O-isopropylidène-bêta-D-fructopyranose est utilisé comme auxiliaire chiral dans les réactions d’addition de Michael et d’aldolisation.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle, le méthanol.
Remarques
Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Point de fusion 93°C to 96°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethyl acetate,methanol.
Rotation optique −25.5° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre