Learn More
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acétyl-alpha-D-glucopyranosyl, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758778
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
572-09-8
C14H19BrO9
411.20
MFCD00063254
CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
101776
[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-bromooxan-2-yl]acétate de méthyle
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
572-09-8
C14H19BrO9
411.20
MFCD00063254
CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
101776
[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-bromooxan-2-yl]acétate de méthyle
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 88.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 15, 59
Conditions de rotation spécifiques +194.5° (20°C c=2,chloroform)
Rotation spécifique + 194.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: 1g/20mL abs. ethanol - more soluble in methanol, freely soluble in ether, chloroform, acetone,, ethyl acetate and benzene, slightly soluble in petroleum ether
Stabilisateur 2% CaCO3
Poids de la formule 411.2
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranosyl bromide