Learn More
bromure de 2,3,5,6-tétrafluorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043652
27.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
53001-73-3
C7H3BrF4
242.999
MFCD00013549
QHZBSXQCGIQSID-UHFFFAOYSA-N
2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylbromide, benzene, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro, alpha-bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene, pubchem7361, acmc-1b1z8, benzene,3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro
104377
3-(bromométhyl)-1,2,4,5-tétrafluorobenzène
C1=C(C(=C(C(=C1F)F)CBr)F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
53001-73-3
C7H3BrF4
242.999
MFCD00013549
QHZBSXQCGIQSID-UHFFFAOYSA-N
2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylbromide, benzene, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro, alpha-bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene, pubchem7361, acmc-1b1z8, benzene,3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro
104377
3-(bromométhyl)-1,2,4,5-tétrafluorobenzène
C1=C(C(=C(C(=C1F)F)CBr)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide
Point d’ébullition 79°C to 80°C (80 mmHg)
Indice de réfraction 1.4885
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2263041
Poids de la formule 243
Pourcentage de pureté ≥98%