Learn More
Alfa Aesar™ Acide 2,3,5-trifluoropyridine-4-carboxylique, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L20050.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 675602-91-2 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11394466
  • 396.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
675602-91-2
177.082
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
2782836
C1=C(C(=C(C(=N1)F)F)C(=O)O)F
C6H2F3NO2
MFCD03840205
2,3,5-trifluoroisonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoropyridine-4-carboxylic acid
2,3,5-trifluoropyridine-4-carboxylic acid
Spécification
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
5g
C6H2F3NO2
2,3,5-trifluoroisonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoropyridine-4-carboxylic acid
C1=C(C(=C(C(=N1)F)F)C(=O)O)F
177.082
177.08
108°C to 112°C
675602-91-2
MFCD03840205
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
2,3,5-trifluoropyridine-4-carboxylic acid
2782836
97%
Vidéos
FDS Documents