Learn More
2,3,5-triphényltétrazolium, Technique, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073638
67.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
298-96-4
C19H15ClN4
334.81
MFCD00011963
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
9283
CHEBI:78019
2,3,5-triphényltétrazol-2 -ium ; chlorure
[Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
298-96-4
C19H15ClN4
334.81
MFCD00011963
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
9283
CHEBI:78019
2,3,5-triphényltétrazol-2 -ium ; chlorure
[Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C19H15ClN4, Numéro CAS-298-96-4, chlorure de 2,3,5-triphényltétrazolium, chlorure de triphényltétrazolium, chlorure de 2,3,5-triphényl-2h-tétrazolium, chlorure de tétrazolium, tétrazolium rouge, rouge tétrazolium, chlorure de tétrazolium, test urinaire, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanc, 334,81 g/mol
C19H15ClN4, CAS Number-298-96-4, 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride, red tetrazolium, tetrazolium red, tetrazolium chloride, uroscreen, urocheck, vitastain, 25g, CHEBI:78019, White, 334.81g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 235°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 10 g
Poids de la formule 334.81g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride