missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de 2,3,6-trifluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15434697
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1017779-75-7
C6H2ClF3O2S
230.59
MFCD09832391
IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
22288636
2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1017779-75-7
C6H2ClF3O2S
230.59
MFCD09832391
IFFKHMGJJCDTJL-UHFFFAOYSA-N
chloro 2,3,6-trifluorophenyl sulfone, 2,3,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
22288636
2,3,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
FC1=C(F)C(=C(F)C=C1)S(Cl)(=O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 230.59
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'