Learn More
Alfa Aesar™ 2,3,6-Acide trifluoropyridine-4-carboxylique, technique. 90 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid |
Point de fusion | 118°C to 121°C |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 177.08 |
Pourcentage de pureté | 90% |
Qualité | Technique |