Learn More
2-(3-bromophényl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15462182
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4373-60-8
C11H8BrN
234.1
WLPFTJXVEBANAM-UHFFFAOYSA-N
2-3-bromophenyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenyl, 2-3-bromo-phenyl-pyridine, 2-3'-bromophenyl pyridine, 3-2-pyridinyl phenyl bromide, 3,5-pyrid-2-yl bromobenzene
11115506
2-(3-bromophényl)pyridine
C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)Br
4373-60-8
C11H8BrN
234.1
WLPFTJXVEBANAM-UHFFFAOYSA-N
2-3-bromophenyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenyl, 2-3-bromo-phenyl-pyridine, 2-3'-bromophenyl pyridine, 3-2-pyridinyl phenyl bromide, 3,5-pyrid-2-yl bromobenzene
11115506
2-(3-bromophényl)pyridine
C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)Br
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromophenyl)pyridine
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(3-Bromophenyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.