Learn More
2-(3-bromophényl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(3-Bromophenyl)pyridine |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 234.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-(3-Bromophenyl)pyridine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.