Learn More
Acide 2-(3-chlorophényl)-1,3-thiazole-4-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 239.68 |
Pourcentage de pureté | 97% |