Learn More
2,3-diaminonaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10347910
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
771-97-1, 91-59-8
C10H10N2
158.2
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
69872
naphthalène-2,3-diamine
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
771-97-1, 91-59-8
C10H10N2
158.2
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
69872
naphthalène-2,3-diamine
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3-Diaminonaphthalene
Point de fusion 193.0°C to 199.0°C
Couleur Marron à marron-vert
Densité 1.0968g/mL
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H6(NH2)2
Quantité 5 g
Beilstein 13,207
Gravité spécifique 1.0968
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 0.1% (20°C).
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline