Learn More
2,3-dibromo-3-phénylpropiophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone |
Point de fusion | 156°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: negligible |
Poids de la formule | 368.07 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.