Learn More
2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025584
23.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2973-75-3
C8H6Br2O3
309.94
MFCD00016978
WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
520452
2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2973-75-3
C8H6Br2O3
309.94
MFCD00016978
WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
520452
2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 213°C to 217°C
Quantité 1 g
Beilstein 1968576
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 309.94
Pourcentage de pureté 98%