Learn More
2,3-dichloro-1-propanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024170
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
616-23-9
C3H6Cl2O
128.98
MFCD00040446
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
12018
2,3-dichloropropan-1-ol
C(C(CCl)Cl)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
616-23-9
C3H6Cl2O
128.98
MFCD00040446
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
12018
2,3-dichloropropan-1-ol
C(C(CCl)Cl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-1-propanol
Densité 1.361
Point d’ébullition 182°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.485
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1732060
Poids de la formule 128.99
Pourcentage de pureté ≥97%