Learn More
Alfa Aesar™ 2,3-Dichloro-6-fluoroaniline, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H31673.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 5g
Code produit. 15434287
  • 250.00€ / 5g
Expédition estimée
17-03-2021
Identifiants chimiques
1017777-51-3
180.003
WBHSLAUXVJCSBO-UHFFFAOYSA-N
46737502
C1=CC(=C(C(=C1F)N)Cl)Cl
C6H4Cl2FN
MFCD09832261
2,3-dichloro-6-fluorophenylamine
2,3-dichloro-6-fluoroaniline
Spécification
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
5g
C6H4Cl2FN
UN2811
WBHSLAUXVJCSBO-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-6-fluoroaniline
46737502
97%
52°C to 54°C
1017777-51-3
MFCD09832261
2,3-dichloro-6-fluorophenylamine
C1=CC(=C(C(=C1F)N)Cl)Cl
180.003
180.01
Vidéos
FDS Documents