Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’,3’-didoxyinosine, 98 %
Catalog Number p-7042982
46.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
69655-05-6
C10H12N4O3
236.23
MFCD00077728
BXZVVICBKDXVGW-JHPDDGAFNA-N
didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, dideoxyinosine, videx, videx ec, ddino, inosine, 2',3'-dideoxy, didanosina, didanosinum, ddi
50599
CHEBI:490877
9-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
69655-05-6
C10H12N4O3
236.23
MFCD00077728
BXZVVICBKDXVGW-JHPDDGAFNA-N
didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, dideoxyinosine, videx, videx ec, ddino, inosine, 2',3'-dideoxy, didanosina, didanosinum, ddi
50599
CHEBI:490877
9-[(2R,5S)-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
2?,3?-Dideoxyinosine is a potent anti-retroviral agent. It is most effective in combination therapy for the treatment of HIV and related lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2′,3′-didésoxyinosine est un puissant agent antirétroviral. Son efficacité est optimale en polythérapie dans le cadre du traitement du VIH et des lymphomes associés.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou le méthanol
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2',3'-Dideoxyinosine
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 3619529
Merck Index 143098
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or methanol
Poids de la formule 236.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre