Learn More
2,3-difluoro-4-trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4380085
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1215034-77-7
C6H2F5N
183.07
ZOMVJIOHXSXCIP-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluoro-4-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,2,3-pentafluoro-4-picoline
13491638
2,3-difluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)F)F
1215034-77-7
C6H2F5N
183.07
ZOMVJIOHXSXCIP-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluoro-4-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,2,3-pentafluoro-4-picoline
13491638
2,3-difluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)F)F
Nom chimique ou matériau 2, 3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Point d’ébullition 82.0°C to 84.0°C (400.0 Torr)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.07
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.