Learn More
Acide 2,3-difluorophénylacétique, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 435470050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 145689-41-4 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Code produit. 10008089
  • 98.35€ / 5g
Expédition estimée
10-03-2021
Identifiants chimiques
145689-41-4
172.13
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
520772
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
C8H6F2O2
MFCD00040968
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
Acide 2-(2,3-difluorophényl)acétique
Spécification
2, 3-Difluorophenylacetic acid
Blanc
5g
96.0
97% min. (HPLC)
MFCD00040968
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-(2,3-difluorophényl)acétique
520772
Poudre cristalline
Authentic
117.0°C to 119.0°C
145689-41-4
100.0
C8H6F2O2
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
172.13
172.13
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2,3-Difluorophenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents