Learn More
Acide 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylique, 97 %
Catalog Number 10016374
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3663-80-7
C9H7O4
179.15
MFCD00084888
HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
2735450
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-acide carboxylique
[O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
3663-80-7
C9H7O4
179.15
MFCD00084888
HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
2735450
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-acide carboxylique
[O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%