Learn More
Acide 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylique, 97 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 180.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |