Learn More
Acide 2,3-dihydrobenzo[b]furane-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2,3L’acide -dihydrobenzo[b]furane-5-boronique est utilisé dans les réactions de couplage croisé Suzuki-Miyaura pour préparer des nucléosides halogénés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2,6 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
2,3L’acide -dihydrobenzo[b]furane-5-boronique est utilisé dans les réactions de couplage croisé Suzuki-Miyaura pour préparer des nucléosides halogénés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2,6 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-boronic acid |
Point de fusion | 200°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly Soluble in water(2.6g/L) (25°C). |
Poids de la formule | 163.97 |
Pourcentage de pureté | 97% |