Learn More
2,3-dihydrobenzo[b]furane-5-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 179.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |