Learn More
2,3-Dihydroxyquinoxaline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044644
25.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
15804-19-0
C8H6N2O2
162.148
MFCD00006723
ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydroxyquinoxaline, quinoxaline-2,3-diol, quinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-quinoxalinediol, 1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro, usaf ek-6232, 2,3 1h,4h-quinoxalinedione, quinoxaline, 2,3-dihydroxy, unii-apo55iz9e1
27491
1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=O)N2
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
15804-19-0
C8H6N2O2
162.148
MFCD00006723
ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydroxyquinoxaline, quinoxaline-2,3-diol, quinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-quinoxalinediol, 1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro, usaf ek-6232, 2,3 1h,4h-quinoxalinedione, quinoxaline, 2,3-dihydroxy, unii-apo55iz9e1
27491
1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=O)N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydroxyquinoxaline
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 136884
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%