Learn More
Alfa Aesar™ Sel sodique d’acide 2,3-dimercapto-1-propanesulfonique monohydraté, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H56578.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 207233-91-8 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 15432776
  • 183.00€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
Applications
Le monohydrate de 2,3-dimercaptopropanesulfonate de sodium a été utilisé dans une étude pour évaluer son utilisation comme antidote.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 100 mg/ml
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
207233-91-8
228.271
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
23676755
C(C(CS(=O)(=O)[O-])S)S.O.[Na+]
C3H9NaO4S3
MFCD00149543
sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate
Sodium ; 2,3-bis(sulfanyl)propane-1-sulfonate ; hydrate
Spécification
2,3-Dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
1g
C3H9NaO4S3
3734863
sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate, unithiol, dl-2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate hydrate, 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate hydrate, dmps, sodium 2,3-disulfanylpropane-1-sulfonate hydrate, unitiol monohydrate
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; 2,3-bis(sulfanyl)propane-1-sulfonate ; hydrate
23676755
98%
∽229°C (decomposition)
207233-91-8
MFCD00149543
14,3210
Soluble in Water: 100mg/ml
C(C(CS(=O)(=O)[O-])S)S.O.[Na+]
228.271
228.30 (210.28 Anhydrous)
Vidéos
FDS Documents