Learn More
2,3-dimercapto-1-propanol, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3-Dimercapto-1-propanol |
Densité | 1.239g/mL at 25°C |
Point d’éclair | 112°C (233.6°F) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | HOCH2CH(SH)CH2SH |
Quantité | 25 mL |
Numéro UN | UN2810 |
Beilstein | 1732058 |
Poids de la formule | 124.23g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |