Learn More
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757727
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1521-38-6
C9H10O4
182.18
MFCD00002432
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci
15204
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1OC
1521-38-6
C9H10O4
182.18
MFCD00002432
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci
15204
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1OC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethoxybenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121°C to 124°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, I, 174
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.